Merck
W219010
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Numer FEMA:
2190
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2107c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.491
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
tw
90 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; cheese; creamy
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter