Kluczowe dokumenty
W215325
Bergamot oil
Italy origin, rectified
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Citrus aurantium L.
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 182.20
pochodzenie
Italy origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)