Merck
W214520
Sigma-Aldrich
Benzyl formate
natural, 97%, FG
Synonim(y):
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer FEMA:
2145
Beilstein:
150-84-5
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.435
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
tw
203 °C (lit.)
gęstość
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Klucz InChI
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup