Kluczowe dokumenty
TRD3D0013
Sigma-Aldrich
Ecogenius PLA 3D printing filament
greener alternative
neptune blue, diam. 1.75 mm
Wybierz wielkość
1 EA
163,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
163,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23261601
NACRES:
NA.23
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ecogenius: Genius Ecologic Filament do druku 3D
  • Ekologiczny, ponieważ nie zawiera ropy naftowej
  • Ekologiczny, ponieważ jest pozyskiwany wyłącznie z roślin i całkowicie nadaje się do recyklingu
  • Zachowana jest jego naturalna tożsamość półkrystalicznego polimeru
  • Ecogenius PLA ma naturalne błyszczące wykończenie
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,24 g/cm3
  • Moduł rozciągania: 65,5 Mpa
  • Temperatura Vicata: 55-60 °C
  • Temperatura topnienia: 144 °C
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest biodegradowalny, dzięki czemu jest zgodny z "Projektowaniem z myślą o degradacji" i "Wykorzystaniem surowców odnawialnych". Włókno Ecogenius jest biodegradowalne, łatwe w użyciu i dostępne w wielu kolorach. Jest niedrogi i nie wydziela szkodliwych oparów. Jest to produkt wolny od ropy naftowej, uzyskiwany z roślin i całkowicie nadający się do recyklingu. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D Ecogenius PLA
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 195 +/-10 °C
  • Temperatura stołu: niska do 80 °C
  • Prędkość druku: 60-80 mm/s
  • Wentylator: 50-100
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: szkło, niebieska taśma itp.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)