Kluczowe dokumenty
THS08112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pt/C
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
Wybierz wielkość
6 EA
3130,00 zł
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
3130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 08112
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)