TEM-Q350AR1.3-2NM
QUANTIFOIL R 1.2/1.3 with Ultra-Thin Carbon
Gold Grids, size 300 mesh, pack of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
QUANTIFOIL z okrągłymi otworami jest stosowany w rekonstrukcji tomografii krioelektronowej. Okrągłość otworów jest korzystna w odniesieniu do tworzenia warstwy lodu o stałej grubości. Ocena jakości obrazu jest łatwiejsza, gdy folia zawiera
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)