Kluczowe dokumenty
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-75965-01 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Pudełko do przechowywania 100 kratek standardowych lub kratek o średnicy 3 mm -TEM. Pudełko jest dostarczane w komplecie z podstawą, pokrywą i klipsami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)