TEM-7596410
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Synonim(y):
Siatki Omni - miedziane 4-słupkowe siatki podnoszone 100/szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 (per vial)
Opis ogólny
4-słupkowe miedziane siatki podnoszone zaprojektowane specjalnie do podnoszenia na miejscu. Siatki te zawierają wiele indeksowanych miejsc montażowych, dwa z pionowymi powierzchniami mocowania prętów i dwa z powierzchniami wyrównującymi w kształcie litery "V". Boki mają niższy profil dla łatwiejszego dostępu do skrajnych słupków. Średnica 3 mm.
Opakowanie
Pakowany w plastikowe fiolki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)