3-słupkowe miedziane siatki podnoszone zaprojektowane specjalnie do podnoszenia na miejscu. Kratki te zawierają wiele indeksowanych miejsc montażowych z pionowymi prętami i powierzchniami mocującymi w kształcie litery "V". Kratki te mają płytszy spód i nieco szerszy słupek środkowy.
Opakowanie
Pakowany w szklane fiolki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)