Kluczowe dokumenty
T25003
Tetranitromethane
Synonim(y):
NSC 16146, TNM
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8.4 mmHg ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
gęstość
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/CN4O8/c6-2(7)1(3(8)9,4(10)11)5(12)13
Klucz InChI
NYTOUQBROMCLBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Nitration of electrophilic alkenes
- Reactions with B-alkylcatecholboranes forming oxime ethers
- Heterocyclization of electrophilic alkenes
- Ring opening of aziridines
- Acts as an electron acceptor in the mechanism of aerobic visible light formic acid oxidation
- Reactions with vinyl ketones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?