Z dwoma bocznymi trzpieniami o średnicy 9 mm uszczelnionymi na lufie pod kątem 180° względem siebie. O-ringi 617 na wałku PTFE są zabezpieczone precyzyjnymi wycieraczkami PTFE. Wtyczka ma obrobiony integralny O-ring z PTFE, który stanowi główne uszczelnienie. Taka konstrukcja zapewnia doskonałe uszczelnienie próżniowe bez narażania materiałów innych niż PTFE na działanie chemikaliów.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)