Kluczowe dokumenty
SYNM421004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left
Synonim(y):
Synthware M421004, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
number of ports 4
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M421004
Opis ogólny
Z podwójnie ukośnymi, wysokopróżniowymi szklanymi korkami o średnicy 4 mm, precyzyjnie szlifowanymi z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolne komory próżniowe na korku są opróżniane za pomocą oddzielnego otworu w korku w celu utrzymania korka w beczkach korka. Belki mają średnicę zewnętrzną 22 mm z przednimi, lewymi, prawymi i tylnymi, lewymi przyłączami węży 10 mm. Odległość między korkami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)