Kluczowe dokumenty
SYNS521000
Synthware storage flask with #15 o-ring joint and high vacuum valve
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Synthware S521000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S521000
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Kolba posiada pierścień uszczelniający #15 na bocznej ściance oraz zawór wysokiego podciśnienia do kontroli przepływu gazu lub cieczy do zbiornika. Dostarczana w komplecie z jednym o-ringiem #116 Viton®.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)