Kluczowe dokumenty
SYNF490500
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
500 mL, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F490500, kolba okrągłodenna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F490500
pojemność
500 mL
500 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Dostarczany z zaworem wysokiego podciśnienia z o-ringiem PTFE na końcówce i wycieraczką PTFE ("parasolem") do ochrony o-ringu Viton® na wale....
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)