Kluczowe dokumenty
SYNS411530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Synonim(y):
Synthware S411530, 3-drożny zawór odcinający
Wybierz wielkość
1 EA
436,00 zł
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
436,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S411530
wymiary otworu
2 mm
Opis ogólny
Stożkowy korek PTFE 1:5 z trzema ramionami bocznymi uszczelnionymi pod kątem 120°. Korek posiada otwór umożliwiający podłączenie dowolnych dwóch ramion jednocześnie.
system zaworu odcinającego
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)