Aby zapewnić doskonałą odporność na rozpuszczalniki/chemikalia, dwa zawory wysokopróżniowe 0-4 mm mają osłony PTFE na dwóch O-ringach Viton® na trzonie i jednym zintegrowanym O-ringu PTFE na końcówce, bez narażania jakiegokolwiek materiału innego niż PTFE na działanie rozpuszczalników. Port strzykawki ma korek PTFE 4 mm i złącze zewnętrzne 14/20. Port dostarczania ma złącze wewnętrzne 14/20.
Górny otwór do pobierania próbek ma 4 mm kurek PTFE z zewnętrznym złączem 14/20 do użytku z septą. Dolny odpływ jest wyśrodkowany, aby umożliwić całkowite opróżnienie głowicy magazynującej.
Konstrukcja bezsmarowa. Taki sam jak SYN264250 z gwintowanym złączem 14/10 i przegrodą wyłożoną PTFE zapewniającą dostęp do strzykawki.
Podobny do SYN134250, ale z końcówką kroplówki na porcie podawania innym niż wewnętrzny przegub 14/20. Z prostym korkiem o średnicy 4 mm w górnej części dla łatwego dostępu do igły strzykawki.
Port strzykawki ma złącze zewnętrzne 14/20 dla gumowej przegrody i 4 mm kurek z PTFE. Rozpuszczalnik jest odprowadzany przez kurek PTFE z otworem T o średnicy 2 mm. Ramię drenażowe ma złącze wewnętrzne 14/20.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)