Kluczowe dokumenty
SYNM141004
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left
Synonim(y):
Synthware M141004, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
3520,00 zł
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 4
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M141004
Opis ogólny
Dwubankowy rozdzielacz ogólnego przeznaczenia do stosowania z próżnią i gazem obojętnym. Dostarczany z zaworami wysokiego podciśnienia 0-4 mm do pracy bez smaru. Oba banki są wykonane z rur o średniej grubości ścianki 22 mm i mają wszystkie banki otwarte. Porty są rozmieszczone w odległości 100 mm od środka do środka i mają średnicę zewnętrzną 10 mm. Ze złączami węża 10 mm z przodu po prawej i z tyłu po lewej stronie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)