Merck
SYNF661425
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F661425, glass conical flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F661425
pojemność
25 mL
Opis ogólny
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Inne uwagi
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.