Kluczowe dokumenty
SYNF661410
Synthware Erlenmeyer flask
joint: ST/NS 14/20, capacity 10 mL
Synonim(y):
Synthware F661410, szklana kolba stożkowa
Wybierz wielkość
1 EA
98,00 zł
98,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
98,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
98,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Z przegubem. Korek nie jest dostarczany. Wszystkie rozmiary, w tym kolby o pojemności 1 l, są ręcznie dmuchane z rurki, aby zapewnić grubą i jednolitą ściankę.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)