Kluczowe dokumenty
SYNF642460
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F642460, addition funnel
Wybierz wielkość
1 EA
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F642460
pojemność
60 mL
60 mL
Opis ogólny
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)