Kluczowe dokumenty
SYNF603030C
Synthware Buchner funnel
30 mL, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F603030C, lejek filtrujący
Wybierz wielkość
1 EA
230,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F603030C
pojemność
30 mL
30 mL
Opis ogólny
Z uszczelnionym szklanym dyskiem o podanej porowatości. Nie zalecane do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi. XC - bardzo gruba, C - gruba, M - średnia, F - drobna porowatość.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)