SYNF471125A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, top joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F471125A, szklany lejek separacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F471125A
pojemność
125 mL
125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostarczany z korkiem ze szkła lub PTFE
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)