Kluczowe dokumenty
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F164250, kolba reakcyjna z 2 szyjkami
Wybierz wielkość
1 EA
641,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
641,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F164250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Z 2 mm szklanym korkiem posiadającym urządzenie utrzymujące stałe ciśnienie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)