SYND191922
Synthware™ distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware D191922, szklany odbiornik destylacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D191922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Konstrukcja typu krowiego z trzema odbiornikami rozmieszczonymi w odległości 40o od siebie. Kąt 105o między górnym przegubem zewnętrznym a dolnymi przegubami wewnętrznymi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)