SYNC392620C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C392620C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C392620C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
20.0 mm × 203 mm
pojemność
250 mL
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)