Kluczowe dokumenty
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
Synonim(y):
Synthware C314125, kondensator cewkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C314125
wys. całkowita
300 mm
dł. zwoju
125 mm
rozmiar węża
10 mm
Opis ogólny
Średnica zewnętrzna płaszcza wynosi 40 mm, a średnica zewnętrzna wężownicy 8 mm, co zapewnia maksymalną wydajność chłodzenia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)