Kluczowe dokumenty
SYNA831922
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A831922, szklany adapter wlotowy
Wybierz wielkość
1 EA
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
188,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A831922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z dodatkowym grubym dyskiem zapobiegającym przedostawaniu się ciał stałych do układu reakcyjnego podczas transferu cieczy.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)