SYNA342440
Synthware™ twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A342440, Adapter, podwójny wąż łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A342440
Opis ogólny
Adapter ma dwa złącza węża oddalone od siebie o 180°, aby umożliwić przepływ gazu obojętnego przez urządzenie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)