Kluczowe dokumenty
SYNA341922
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A341922, Adapter, podwójny wąż łączący
Wybierz wielkość
1 EA
122,00 zł
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
122,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A341922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter ma dwa złącza węża oddalone od siebie o 180°, aby umożliwić przepływ gazu obojętnego przez urządzenie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)