Kluczowe dokumenty
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A321420, szklany adapter próżniowy
Wybierz wielkość
1 EA
124,00 zł
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
124,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A321420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Idealny do stosowania jako odpowietrznik lub do wprowadzania ciśnienia/próżni.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)