Kluczowe dokumenty
SYNA282924
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A282924, adapter parownika obrotowego
Wybierz wielkość
1 EA
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
583,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A282924
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Taka konstrukcja zapobiega możliwemu zanieczyszczeniu z parownika obrotowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)