Kluczowe dokumenty
SYNA282424
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A282424, pułapka uderzeniowa parownika obrotowego, pułapka uderzeniowa
Wybierz wielkość
1 EA
551,00 zł
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
551,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A282424
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Taka konstrukcja zapobiega możliwemu zanieczyszczeniu z parownika obrotowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)