Kluczowe dokumenty
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A262414, pułapka destylacyjna, pułapka Kjeldahla
Wybierz wielkość
1 EA
310,00 zł
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A262414
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter jest umieszczony nad kolbą, aby zapobiec przenoszeniu reakcji, które mają tendencję do pienienia się.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.