Kluczowe dokumenty
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A254024, szklany adapter łączący
Wybierz wielkość
1 EA
301,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
301,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A254024
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter powiększający 8629 służy do łączenia różnych standardowych rozmiarów przegubów stożkowych. Górne złącze (40/50) jest większe niż dolne złącze (24/40).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)