Kluczowe dokumenty
SYNA202434
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 34/45
Synonim(y):
Synthware A202434, szklany adapter redukcyjny, adapter łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS34/45
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A202434
Opis ogólny
Adapter redukcyjny Synthware jest używany do łączenia różnych standardowych rozmiarów złączy stożkowych. Dolne złącze (34/45) jest większe niż górne złącze (24/40).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)