Kluczowe dokumenty
SYNA682440
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A682440, adapter, adapter spłukujący
Wybierz wielkość
1 EA
556,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
556,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A682440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z korkiem PTFE o średnicy 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)