Merck
SM75100201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Wzór liniowy:
Al
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 1 pieces
rozmiar
20 mm × 20 mm
grubość
100 μm
wielkość porów
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3