Kluczowe dokumenty
SM60100201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Wybierz wielkość
1 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Al
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 1 pieces
rozmiar
20 mm × 20 mm
grubość
100 μm
wielkość porów
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)