Kluczowe dokumenty
SLWSST203K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
double key bore, bore 2.5 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SST203K
Wybierz wielkość
5 EA
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
SST203K
SciLabware
otwór
2.5 mm , key
śr. kurka
14.5 mm
Opis ogólny
  • W pełni wymienne klucze PTFE do zaworów odcinających Pyrex
  • Dostarczane w komplecie z plastikowym zabezpieczeniem gwintu
  • Klucze są samosmarujące, co pozwala uniknąć konieczności stosowania smaru do zaworów odcinających
  • Wykonane ze stożkiem 1:10 zapewniającym połączenie wydajności i łatwości obsługi
Cechy i korzyści
  • Klucz do zaworu odcinającego z PTFE z silikonowym pierścieniem ′O′ i elementem ustalającym z PP
  • Klucze PTFE są w pełni wymienne
  • Klucze są samosmarujące, co pozwala uniknąć konieczności stosowania smaru do zaworów odcinających.
  • Klucze mają stożek 1:10, aby dokładnie dopasować się do odpowiedniego szklanego korka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)