Merck
SLW3215/10P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3215/10P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene base
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper24/29
Właściwości
graduations 1.0 mL
detachable foot
producent / nazwa handlowa
3215/10P
SciLabware
Wysokość
270 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.