Przejdź do
MAK531
Zestaw do testu katalazy
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw aktywności katalazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; dermatological diseases; cardiovascular diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Katalaza jest wszechobecnym enzymem przeciwutleniającym, który katalizuje rozkład nadtlenku wodoru (H2O2) do wody i tlenu. Zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się H2O2, katalaza umożliwia bezpieczne zachodzenie ważnych procesów komórkowych, które wytwarzają H2O2 jako produkt uboczny. Niedobór aktywności katalazy jest związany z siwymi włosami i zaburzeniem peroksysomalnym akatalazją.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania aktywności katalazy w surowicy, osoczu, moczu, ślinie, hodowli komórkowej itp. oraz do badania wpływu leków na aktywność katalazy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Catalase Assay Kit bezpośrednio mierzy degradację H2O2 przez katalazę przy użyciu barwnika redoks. Zmiana intensywności barwy przy 570 nm lub intensywności fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do aktywności katalazy w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,2 do 5 U/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do testu katalazy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)