SLW3050/10M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 50 mm, porosity grade 5
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3050/10M
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
Polecane produkty
Materiały
Pyrex membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
grade 5
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3050/10M
Średnica
50 mm
średnica nominalna
50 mm
wielkość porów
grade 5 porosity
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4793
- Do użytku przez dmuchaczy szkła konstruujących specjalne urządzenia
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego odporność na ciepło i korozję chemiczną
- Ścisła kontrola wielkości porów
- Dokładne i spójne wymiary tarczy
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapewniająca pełną próżnię
- Wygodne opakowanie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)