Kluczowe dokumenty
SLW2145/10M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 105 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2145/10M
Wybierz wielkość
10 EA
2540,00 zł
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
2540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opis
fits filter diam. 150 - 185 mm
Właściwości
long stem
producent / nazwa handlowa
2145/10M
SciLabware
śr. filtra
150—185 mm
trzon dł.
150 mm
śr. zewn. trzonu
8 mm
śr. zewn. górnej części
105 mm
Opis ogólny
  • Kąt nachylenia miski 60 stopni dla precyzyjnego dopasowania bibuły filtracyjnej
  • Wykonany z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego Pyrex
  • Długość trzpienia około 150 mm
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
  • Nadaje się do filtracji ciecz-ciało stałe przy użyciu bibuły filtracyjnej
  • Długość trzonu lejka około 150 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)