Kluczowe dokumenty
SLW1541/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
20000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1541/22D
Wybierz wielkość
1 EA
2900,00 zł
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint side arm29/32
producent / nazwa handlowa
1541/22D
SciLabware
średnica obudowy
288 mm
wys. butelki
492 mm
pojemność
20000 mL
20000 mL
śr. wewn. szyjki
59 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)