Kluczowe dokumenty
SLW1628/10M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1628/10M
Wybierz wielkość
10 EA
991,00 zł
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
991,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
graduations
Push fit
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1628/10M
śr. zewn. × dł.
18 mm × 125 mm
pojemność
10 mL
10 mL
probówka śr.
18 mm
Opis ogólny
  • Z białą emaliowaną podziałką wskazującą pojemność
  • Konstrukcja ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewnia doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i szok termiczny
  • Dostarczany z wymiennym korkiem z polietylenu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)