Kluczowe dokumenty
SLW1626/10M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
capacity 15 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1626/10M
Wybierz wielkość
100 EA
843,00 zł
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
843,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1626/10M
śr. zewn. × dł.
16 mm × 125 mm
pojemność
15 mL
probówka śr.
16 mm
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4142
  • Probówki bez obręczy z grubymi ściankami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość mechaniczną
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny i działanie substancji chemicznych
Solidna konstrukcja zmniejsza ryzyko pęknięć:
  • Niższe koszty wymiany
  • Większe bezpieczeństwo użytkownika
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)