Kluczowe dokumenty
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1531/08D
Wybierz wielkość
10 EA
3260,00 zł
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
3260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
1531/08D
SciLabware
średnica obudowy
89 mm
wys. butelki
163 mm
pojemność
500 mL
500 mL
śr. wewn. szyjki
23 mm
rozmiar ramienia bocznego
9 mm
Opis ogólny
  • Rurowe ramię boczne do mocowania elastycznych rurek o średnicy 9 mm
  • Nieuziemiona szyjka do montażu gumowych zatyczek
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)