Kluczowe dokumenty
SLW1516/04RED
Pyrex® Media-Lab Bottles, with high temperature cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1516/04RED
Wybierz wielkość
10 EA
991,00 zł
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
991,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE seal
borosilicate glass bottle
red polyester cap (high temperature thermoplastic)
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1516/04RED
pojemność
100 mL
śr. × wys.
56 mm × 100 mm
Opis ogólny
  • Butelki w komplecie z zakrętką z termoplastycznego poliestru, krążkiem uszczelniającym z PTFE i pierścieniem do nalewania
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Wytrzymuje sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
  • Tarcza uszczelniająca z PTFE odporna na działanie chemikaliów
  • Biała podziałka i miejsce znakowania
  • Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)