Kluczowe dokumenty
SLW1515/18D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 10000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1515/18D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (SVL60)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1515/18D
średnica butelki × wys.
227 mm × 395 mm
rozmiar korka
60 mm
pojemność
10000 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796-1
  • Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych, pożywek itp.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • Dostarczane z zakrętkami PBT z tarczą uszczelniającą z PTFE
  • Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
  • Autoklawowalne
  • Białe podziałki i miejsce znakowania
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 1550
  • Zgodność z normą ISO 4796-1
  • Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych, pożywek itp.
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • Dostarczane z zakrętkami z PBT z wykładziną z PTFE
  • Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem w temperaturze do 180 °C
  • Autoklawowalne
  • Białe podziałki i miejsce znakowania
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)