Kluczowe dokumenty
SLW1515/16D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1515/16D
Wybierz wielkość
1 EA
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (SVL 60)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1515/16D
średnica butelki × wys.
181 mm × 324 mm
rozmiar korka
60 mm
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796-1
  • Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych, pożywek itp.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • Dostarczane z zakrętkami PBT z tarczą uszczelniającą z PTFE
  • Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
  • Autoklawowalne
  • Białe podziałki i miejsce znakowania
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 1550
  • Zgodność z normą ISO 4796-1
  • Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych, pożywek itp.
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • Dostarczane z zakrętkami z PBT z wykładziną z PTFE
  • Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem w temperaturze do 180 °C
  • Autoklawowalne
  • Białe podziałki i miejsce znakowania
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)